Documentos clave
SLW1516/10D
Pyrex® Media-Lab Bottles, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1516/10D
Seleccione un Tamaño
10 EA
179,00 €
179,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
179,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
179,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
Junta
Joints threaded neck (GL45)
esterilidad
non-sterile
Características
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1516/10D
capacidad
1000 mL
diám. × Al
101 mm × 225 mm
Descripción general
  • Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Ideal for mixing and storage of culture medium
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • For use up to 140 deg. C
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)