Documentos clave
SLW1480/10D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 120 mm × 20 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1480/10D
Seleccione un Tamaño
10 EA
267,00 €
267,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
267,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
267,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
Características
lid
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1480/10D
base D.E.
114 mm
diám. × Al
120 mm × 20 mm
placa capacidad
~220 mL
parte superior D.I.
115 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)