Documentos clave
SLW1450/04D
Pyrex® Evaporating dish
90 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1450/04D
Seleccione un Tamaño
10 EA
166,00 €
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
166,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat base
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1450/04D
Altura
45 mm
Diámetro
80 mm
placa diám.
80 mm
capacidad
90 mL
Descripción general
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)