Documentos clave
SLW1170/10SC
Pyrex® Büchner filter with side arm and screwthread connector
capacity 2000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1170/10SC
Seleccione un Tamaño
1 EA
145,00 €
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
145,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck60 mm I.D.
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1170/10SC
Altura
260 mm
cuerpo diám.
166 mm
capacidad
2000 mL
cuello D.I.
60 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 6556 and DIN 12476
  • Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
  • Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
  • With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
Características y beneficios
  • Complies with ISO 6556 and DIN 12476
  • Filtering flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
  • Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
  • With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
  • 5000ml size is supplementary to ISO range
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)