Documentos clave
SLW1137/14M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 2,000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1137/14M
Seleccione un Tamaño
5 EA
340,00 €
340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
340,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neck SVL 42
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
with cap
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1137/14M
cuerpo D.E.
166 mm
tamaño del tapón
42
capacidad
2,000 mL
matraz Al
280 mm
Descripción general
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Características y beneficios
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced cap liner
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from PYREX® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Replacement caps are available
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)