Documentos clave
SLW1004-150
Pyrex® Berzelius beakers, heavy duty, tall form, with printed trace code
150 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1004-150
Seleccione un Tamaño
10 EA
79,70 €
79,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
79,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
79,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
1004-150
SciLabware
Altura
95 mm
D.E.
54 mm
capacidad
150 mL
Descripción general
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)