Documentos clave
SIK7909-10
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebisphosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O6P2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.12
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
cadena SMILES
[P](=O)(O)(O)Cc1ccc(cc1)C[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H12O6P2/c9-15(10,11)5-7-1-2-8(4-3-7)6-16(12,13)14/h1-4H,5-6H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
Clave InChI
ZURHBENZJDSCRG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This molecule is used as a crosslinking agent.
Información legal
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)