Merck
SIK4116-20
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-Tridecafluoroheptadecyltrimethoxysilane
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H31F13O3Si
Peso molecular:
594.52
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
caducidad
3 years under the recommended conditions
Aplicación
These products are used to form water repellent surface coating and/or lubricated surfaces on silicon, silicon oxide, etc.
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The silane group provide a linker to covalently bond to silicon and silicon oxide surfaces.
The methoxy groups are more reactive than the ethoxy ones, but they release methanol instead of ethanol for ethoxy groups.
Información legal
Product of SiKEMIA
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)