SIK2802-10
Tetrahydrothiophene-2,5-dicarboxylic acid
≥97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97%
InChI
1S/C6H8O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
VZKPHLAASBCFGX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of SiKEMIA
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable