Merck
R835064
ETHYL 2-[3-HYDROXY-4-(4-METHYLBENZOYL)-2-OXO-5-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H22N2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
462.528
Número MDL:
Otras notas