Merck
R669911
1-(3-BROMOPHENYL)-4-PH-5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA(CD)AZULENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H18BrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
392.302
Número MDL:
Otras notas