Documentos clave
QBD-AQ-11960LF
Sigma-Aldrich
AQuora®750-NHS Ester
Sinónimos:
2-((1E,3E,5E)-7-((E)-1-(31-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-3,31-dioxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontyl)-3-methyl-3-(15-oxo-2,5,8,11-tetraoxa-14-azaheptadecan-17-yl)-5-sulfonatoindolin-2-ylidene)hepta-1,3,5-trie
Seleccione un Tamaño
1 MG
181,00 €
181,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
181,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C81H126N5O32S2
Peso molecular:
1746.01
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.01
181,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
cadena SMILES
CC(C1=C(N/2CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON3C(CCC3=O)=O)=O)=O)C=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)(CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)C2=C/C=C/C=C/C=C/C4=[N+](CCOCCOCCOCCOC)C(C=CC(S(=O)([O-])=O)=C5)=C5C4(CCOCCOCCOCCOC)C
Descripción general
AQuora® 750-NHS Ester is an amine-reactive fluorophore designed to improve solubility during labeling and of the dye labeled conjugate. As a result, the dye labeled conjugates made with AQuora® 750-NHS Ester yield enhanced signal and signal-to-noise ratios in fluorescence-based applications including fluorescent western blotting, fluorescence-based microscopy, flow cytometry, and cell-based assays.
This AQuora® 750-NHS Ester dye is activated with a N-hydroxysuccinimide (NHS) ester group which reacts with free primary amines, such as the amines on the side chain of lysines, forming a stable amide bond.
Información legal
AQuora is a registered trademark of Quanta BioDesign, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)