QBD10983
Bis-dPEG®9-PFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>90%
formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F)=O
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable