Merck
QBD10954
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®13-NHS ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
376,00 €
1000 MG
891,00 €
376,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
376,00 €
1000 MG
891,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H64N2O21
Número de CAS:
Peso molecular:
884.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
376,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C38H64N2O21/c41-33-1-2-34(42)39(33)60-37(45)5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-38(46)61-40-35(43)3-4-36(40)44/h1-32H2
Clave InChI
OVDFFVRBNAHLOH-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Bis-dPEG®13-NHS ester is a homobifunctional dPEG® crosslinking product which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (50.1 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester versions are highly reactive to free amines.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)