Merck
QBD10596
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®12-DBCO
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
150,50 €
1000 MG
787,00 €
150,50 €
Precio de catálogo301,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
150,50 €
1000 MG
787,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H68N2O14
Peso molecular:
861.03
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
150,50 €
Precio de catálogo301,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N1C2=C(C#CC3=C(C1)C=CC=C3)C=CC=C2)CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
Clave InChI
OMUIREFSDSIFOU-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
m-dPEG®12-DBCO can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by using copper-free "click" chemistry with the DBCO.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)