Documentos clave
PL863-CG/SHF
Plas-Labs clear perforated shelf
for PL863-CG, W × D × H 24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
135,00 €
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
135,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41123000
NACRES:
NB.43
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Plas-Labs 863-CG/SHF
An × P × Al
24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)