Documentos
PH011495
Sigma-Aldrich
(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)acetonitrile
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C10H10BrNO2
Número de CAS:
cadena SMILES
COC(C=C1CC#N)=C(OC)C=C1Br
InChI
1S/C10H10BrNO2/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2/h5-6H,3H2,1-2H3