Documentos clave
PCL30K
Sigma-Aldrich
PCL Microspheres
30 μm average diameter
Seleccione un Tamaño
50 MG
428,00 €
428,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
428,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
428,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
diámetro promedio
30 μm
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
Aplicación
Plain PCL particles for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PCL particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery. Degradation rate of PCL is slower than PLGA
Información legal
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.