Merck
P8454
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedisulfonic acid
70% in H2O
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H8O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
70% in H2O
impurezas
≤5% n-butanol (w/v)
cadena SMILES
OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9)
Clave InChI
MGNVWUDMMXZUDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)