Merck
P66009
Sigma-Aldrich
3-Pyridylacetonitrile
98%
Sinónimos:
3-Pyridineacetonitrile
Seleccione un Tamaño
5 G
79,70 €
25 G
356,00 €
79,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
79,70 €
25 G
356,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
118.14
Beilstein:
111292
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
79,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
101-109 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidad
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N#CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H6N2/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,3H2
Clave InChI
OIPHWUPMXHQWLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Magalí Pasqualone et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 652-658 (2017-05-10)
Transdermal drug delivery system (TDDS) could be seen as alternative to the oral administration which avoids several adverse effects. In this study a novel TDDS for risedronate (RI), a bisphosphonate used for osteoporosis treatment, based on a vinyl acetate-dioctylfumarate copolymer
N Andharia et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 470(6), 897-907 (2018-02-06)
The pancreatic duct epithelium secretes the HCO3--rich pancreatic juice. The HCO3- transport across the luminal membrane has been proposed to be mediated by SLC26A Cl--HCO3- exchangers. To examine the electrophysiological properties of Cl--HCO3- exchangers, we directly measured HCO3- conductance in