Merck
P50609
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
99%
Sinónimos:
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
HS(CH2)3SH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.23
Beilstein:
1071197
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
densidad
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clave InChI
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yuchen Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(46), e2004270-e2004270 (2020-10-13)
Liquid crystal elastomers (LCEs) are of interest for applications such as soft robotics and shape-morphing devices. Among the different actuation mechanisms, light offers advantages such as spatial and local control of actuation via the photothermal effect. However, the unwanted aggregation