Merck
P49856
Sigma-Aldrich
1,3-Pentadiene, mixture of cis and trans
technical grade, 90%
Sinónimos:
1,3-Pentadiene, Piperylene
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH=CHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
68.12
Beilstein:
1523657
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
densidad de vapor
2.4 (vs air)
presión de vapor
6.56 psi ( 20 °C)
Ensayo
90%
lim. expl.
7 %
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
densidad
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C([H])=C
Otras notas
Remainder cyclopentene
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-29 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)