P42401
3-Methylpyridine N-oxide
98%
Sinónimos:
3-Methylpyridine 1-oxide, 3-Picoline N-oxide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
solid
bp
150 °C/15 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1