Merck
232408
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridine N-oxide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
129.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][n+]1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4H
Clave InChI
DPJVRASYWYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloropyridine N-oxide forms complexes with uranyl chloride and has been investigated by IR spectra, electronic spectra, molar conductivity and magnetic susceptibility measurements.
Aplicación
4-Chloropyridine N-oxide was used as oxygen source in the preparation of [(N,N′-bis(2-methyl-2-mercaptopropane)-1,5-diazacyclooctane)Fe]2O complexes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Uranyl chloride complexes of pyridine-N-oxide and 4-substituted pyridine-N-oxides: Infra-red spectra, electronic spectra and magnetic susceptibility studies.
Balakrishnan PV, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 28(2), 537-541 (1966)
Ghezai Musie et al.
Inorganic chemistry, 37(16), 4086-4093 (2001-10-24)
The (&mgr;-oxo)diiron(III) complexes of N,N'-bis(2-methyl-2-mercaptopropane)-1,5-diazacyclooctane (H(2)bme-daco) and N,N'-bis(mercaptoethyl)-1,5-diazacyclooctane (H(2)bme-daco) ligands present uncommon examples of well-characterized (&mgr;-oxo)diiron(III) species in the presence of sulfur donors. Whereas the reaction of molecular oxygen with a solution of diiron(II) complex, [(bme-daco)Fe](2), affords slow formation of