Merck
P42207
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine N-oxide
≥96%
Sinónimos:
2-Methylpyridine 1-oxide, 2-Picoline N-oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Beilstein:
106916
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96%
Formulario
crystals
mp
41-45 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc[n+]1[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
CFZKDDTWZYUZKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with