Documentos clave
NRS3HT7
Norell® Select Series 3 mm high-throughput NMR tube
L 7 in.
Sinónimos:
routein NMR tubes, single use NMR tubes
Seleccione un Tamaño
25 EA
125,00 €
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
125,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass (ASTM Type 1 class A)
borosilicate glass tube
Características
disposable
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-3-HT-7
Longitud
7 in.
inclinación
0.040 mm
Diámetro
3 mm
tubo diám.
3 mm
pared grosor
0.58 mm
Descripción general
The high-throughput NMR tubes are ideal for reducing salt effects when running buffered solutions for bio-samples. They are made from ASTM Type 1 Class A borosilicate glass for reproducibility and durability, and are specially designed for one time use for routine NMR.
Información legal
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)