Documentos clave
NORTCM425
Bruker tapered PTFE caps
for NORS4255001
Seleccione un Tamaño
5 EA
40,10 €
40,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
40,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
40,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
for NORS4255001
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell TCM425
Descripción general
Bruker Match tube caps are specially machined from PTFE fluoropolymer, are color coded by tube size, and correspond to the color of the tube clamp in the Match Insert Assembly, This enables quick identification of matching components. The tube cap incorporates a slightly tapered inner diameter. Initially, the cap aligns and pushes easily onto the tube, it then becomes progressively tighter as the tube reaches full depth within the cap, creating a positive seal to preserve volatile sample solutions throughout short or long term storage.
Información legal
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)