NORS32007
Norell® Select Series™ 3 mm NMR tubes
frequency 200 MHz, L 7 in.
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-3-200-7
Parámetros
200 MHz frequency
Longitud
7 in.
D.E. × D.I.
3 mm × 2.4 mm
inclinación
±0.038 mm
concentricidad
±0.010 mm
tubo diám.
3 mm
pared grosor
0.58 mm