N31400
1-Nonanethiol
95%
Sinónimos:
1-Nonyl mercaptan, Mercaptan C9
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Clave InChI
ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter