Merck
N22401
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenylpyruvic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CH2COCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
209.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
119-120 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO5/c11-8(9(12)13)5-6-3-1-2-4-7(6)10(14)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
CGCWRLDEYHZQCW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)