Merck
N21308
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1,2-phenylenediamine
98%
Sinónimos:
1,2-Diamino-3-nitrobenzene, 3-Nitro-o-phenylenediamine
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Beilstein:
909344
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto N21308, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
156-159 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H,7-8H2
Clave InChI
IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tamara Regina Calvo et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2011, 323276-323276 (2009-08-22)
Indigofera truxillensis and I. suffruticosa, are used as a source of indigo dye and to treat several diseases. The mutagenic activity of the methanolic extracts from aerial parts, glycerolipid, flavonoid and alkaloid fractions of the extract were evaluated by means