Merck
N21022
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl disulfide
Sinónimos:
p,p′-Dinitrodiphenyl disulfide, Bis(4-nitrophenyl) disulfide, Bis(p-nitrophenyl) disulfide, NSC 4566, NSC 677446
Seleccione un Tamaño
25 G
82,10 €
82,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
82,10 €
About This Item
Fórmula lineal:
(O2NC6H4)2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
308.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
82,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-20-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
Clave InChI
KWGZRLZJBLEVFZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant or reagent involved in:
  • Electrophilic cyclization of 2-alkynylanisoles or alkynylanilines
  • Oxidative chlorination to sulfonyl chlorides
  • Arylation with triarylbismuthanes
  • Decarboxylative cross-coupling with dialkoxybenzoic acids
  • Disulfidation of alkenes
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Use of p-nitrophenyl disulfide to measure reductive capacity of intact cells.
C Gitler et al.
Methods in enzymology, 251, 279-286 (1995-01-01)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been
Artículos
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.