Merck
N14808
Sigma-Aldrich
2-Nitrobiphenyl
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
199.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
5.9 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 140 °C)
Ensayo
97%
temp. de autoignición
356 °F
bp
165-170 °C/13 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clave InChI
YOJKKXRJMXIKSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)