Merck
N10705
Sigma-Aldrich
5-Nitrobarbituric acid hydrate
95%
Sinónimos:
5-Nitro-2,4,6-trihydroxypyrimidine, Dilituric Acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3N3O5 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
173.08 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
183 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.[O-][N+](=O)C1C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O5.H2O/c8-2-1(7(11)12)3(9)6-4(10)5-2;/h1H,(H2,5,6,8,9,10);1H2
Clave InChI
YKGZAIJTCJOZNK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used as a microreagent for potassium with which it forms a characteristic precipitate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)