Documentos clave
MT51350052
Mettler-Toledo NIST/DIN buffer
pH 4.006
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350052
volumen
250 mL
pH
4.006
Categorías relacionadas
Descripción general
Top Precision: buffers according to NIST and DIN 19266.
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision. These buffers also come with a detailed test certificate and are only available in individual 250 mL bottles. Calibration cannot get better than this!
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)