MT51350010
Mettler-Toledo technical buffer
volume 250 mL, pH 10±0.02
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350010
volumen
250 mL
pH
10±0.02
Descripción general
Características y beneficios
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable