Documentos
MT51344762
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Potassium, perfectION ISE combination electrodes
About This Item
Código UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344762
volumen
475 mL
Descripción general
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Información legal
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable