Documentos clave
MT51344703
Mettler-Toledo perfectION combination electrode
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
El producto MT51344703 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
epoxy shaft
glass membrane (polymer)
descripción
BNC connector
Reference electrolyte Ion Electrolyte A
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344703
intervalo de medición de la temperatura
0-40 °C
cable L
1.2 m
intervalo de pH
2.5-11
Descripción general
Mettler Toledo perfectION ISE Combined ion-selective electrode means ISE measurement has never been so simple!
The new Click & Clear junction of the combined ion-selective electrodes combines three advantages in one tool: The electrolyte solution can flow easily through the junction by pressing the electrode head downwards. This ensures that the junction is optimally cleaned between the measurements and the electrolyte can be simply emptied and refilled if necessary.
Click & Clear is a sleeve junction that enables optimum contact between the electrolyte and measurement solution, even in difficult samples.
Features and Benefits
All combined ion-selective electrodes consist of a measuring electrode complete with an integrated reference. There is therefore no need for an additional reference electrode.
  • Sensor with attached cable and BNC connector
  • Reference electrolyte (60 mL)
  • Operating instructions
    To ensure an unproblematic start to your ISE measurement, the required calibration standards and ISA solutions (Ionic Strength Adjuster) can be ordered at the same time.
comb Ca
Información legal
Click & Clear is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)