Documentos clave
MT51340700
Mettler Toledo DX series ISE half-cells electrode
Potassium selective
Seleccione un Tamaño
1 EA
1140,00 €
1140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1140,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
1140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
membrane (Polymer)
shaft (POM/PVC)
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51340700
intervalo de medida
1.0-1.0-3
intervalo de medición de la temperatura
0-50 °C
pH
2-12
Descripción general
Modular and versatile the METTLER TOLEDO DX series ion-selective half-cells consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module. This module may be exchanged allowing you to measure the ion of your choice. Just order the membrane kit specific for that ion, mount the new module onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
electrolyte for reference electrode: 2 mol/L MgSO4, ISA solution: 0.5 mol/L MgSO4
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)