Documentos clave
MT51340024
Mettler Toledo electrode adapter NS 14/15 to 12 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51340024
Descripción general
Adapter sleeve to NS 14.5 for sensors with 12–15 mm shaft diameter (material: PE)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)