Documentos clave
MT30034472
Mettler Toledo SevenExcellence pH/mV expansion unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
991,00 €
991,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
991,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.61
991,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 30034472
Descripción general
Can be used to expand any SevenExcellence meter to measure pH/mV.
SevenExcellence fits three modules in any composition and order.
It offers the highest possible
flexibility as you can expand the instrument at any time, adding new measurement parameters.
Información legal
SevenExcellence is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)