Documentos clave
MT11124303/EU
Mettler Toledo Printer RS-P26, RS232 interface
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
About This Item
Código UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.61
El producto MT11124303/EU no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 11124303/EU
Descripción general
The RS-P26 Compact Printer generates GxP-compliant printouts on regular or adhesive paper. The ergonomic design makes operation easy and allows tarring and printing of the balance directly from the printer. Thanks to the compact footprint, the RS-P26 printer finds place even on smallest work places.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)