Merck
M83406
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-thiazoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NS
Número de CAS:
Peso molecular:
101.17
Beilstein:
104274
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.520 (lit.)
bp
144.0-145.0 °C (lit.)
mp
-101.0 °C (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3
Clave InChI
JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meyers reagent for aldehyde synthesis.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B Schaal et al.
Comptes rendus de l'Academie des sciences. Serie III, Sciences de la vie, 313(7), 319-325 (1991-01-01)
Intranasal injections of a fragrant solution of 2-methyl-2-thiazoline elicited significant heart rate decelerations in late pregnancy fetal sheep, while the injection of a control fluid (isotonic saline) had no effect. This result indicates that the ovine fetuses are able to
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (10)(10), 55-56 (1980-10-01)