Merck
M67400
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1731096
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
4.45 psi ( 20 °C)
Análisis
98%
temp. de autoignición
572 °F
índice de refracción
n20/D 1.382 (lit.)
bp
53-54 °C (lit.)
densidad
0.665 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CC=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-23.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-31 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Esther Marco et al.
Journal of chromatography. A, 1410, 51-59 (2015-08-06)
A method for the rapid analysis of volatile organic compounds (VOCs) in smoke from tobacco and electronic cigarettes and in exhaled breath of users of these smoking systems has been developed. Both disposable and rechargeable e-cigarettes were considered. Smoke or