Merck
M5773
Sigma-Aldrich
cis-2-Methyl-7-octadecene
~95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H38
Número de CAS:
Peso molecular:
266.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~95%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(C)C
InChI
1S/C19H38/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h13-14,19H,4-12,15-18H2,1-3H3/b14-13-
Clave InChI
XDBKLFODBADBED-YPKPFQOOSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Pheromone inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)