Merck
M5507
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methylphenylacetate
Sinónimos:
4-Methylphenylacetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-3-5-9(6-4-8)7-10(11)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Clave InChI
LSAGWGNECLEVPE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable