531677
m-Tolyl acetate
97%
Sinónimos:
3-Methylphenylacetate, m-Cresyl acetate, Acetic acid m-tolyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
210-213 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Oc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-4-3-5-9(6-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
OTGAHJPFNKQGAE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup