Merck
M39709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanone
99%
Sinónimos:
(3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (3R)-3-Methylcyclopentanone
Seleccione un Tamaño
1 G
116,00 €
116,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
116,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C5H7(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]23/D +148°, c = 4.5 in methanol
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
AOKRXIIIYJGNNU-RXMQYKEDSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)