Merck
L110167
4-(2-((CYCLOHEXYLAMINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-MEO-PH 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H27N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
425.554
Número MDL:
Otras notas