Merck
L100978
8-ETHYL-2,4-DIMETHYL-5-OXO-5,8-DIHYDROPYRIDO(2,3-D)PYRIMIDINE-6-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H13N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
247.256
Número MDL:
Otras notas